주요 문서
SAAR2676520
Glycerol
univAR
동의어(들):
1,2,3-Propanetriol, Glycerin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
92.09
Beilstein:
635685
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
vapor pressure:
<1 mmHg ( 20 °C)
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
univAR
autoignition temp.
698 °F
포장
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2676520LC)
dilution
(for laboratory use only)
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)