주요 문서
SAAR2675990
D-(+)-Glucose monohydrate
univAR
동의어(들):
Dextrose monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O6 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
198.17
Beilstein:
5250278
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
제품 라인
univAR
포장
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2675990EM)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)