주요 문서
SAAR2436020
Formaldehyde solution
uniLAB
동의어(들):
Formalin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCHO
CAS Number:
Molecular Weight:
30.03
Beilstein:
1209228
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352501
vapor density
1.03 (vs air)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
제품 라인
uniLAB
autoignition temp.
572 °F
포장
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR2436020LP)
pkg of 25 L (SAAR2436020ME)
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR2436020LL)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chemically pure
For laboratory use only
법적 정보
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)