Key Documents
SAAR191586
Sodium thiosulfate solution
0.1 N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na2S2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
158.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
포장
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR191586LL)
농도
0.1 N
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chemically pure
For laboratory use only
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)