주요 문서
SAAR1524500
Calcium carbonate
univAR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CaCO3
CAS Number:
Molecular Weight:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
univAR
포장
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1524500EM)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)