Key Documents
SAAR1022020
Acetone
uniLAB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
58.08
Beilstein:
635680
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
uniLAB
형태
liquid
expl. lim.
13.2 %
포장
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR1022020LC)
pkg of 25 L (SAAR1022020ME)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Acetone′s luminesence intensity is dependent upon the solution components . The absorption of UV light by acetone, results in its photolysis and the production of radials .
Chemically pure
For laboratory use only
법적 정보
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)