PHL85733
Desoxyrhapontigenin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
3,5-Dihydroxy-4′-methoxy-trans-stilbene, 4′-O-Methylresveratrol, 4′-Methoxy-3,5-stilbenediol, 4-Methoxyresveratrol, Resveratrol 4′-methyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
242.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O(C)c1ccc(cc1)\C=C\c2cc(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H14O3/c1-18-15-6-4-11(5-7-15)2-3-12-8-13(16)10-14(17)9-12/h2-10,16-17H,1H3/b3-2+
InChI key
IHVRWFJGOIWMGC-NSCUHMNNSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.