추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(/C=C(C)/CC)O[C@@H]1C[C@@H](C(C)C)[C@@]([C@]([C@@H](C)OC(C)=O)([H])C(C2)=O)([H])[C@]2([H])C1=C
InChI
1S/C23H34O5/c1-8-13(4)9-21(26)28-20-11-17(12(2)3)23-18(14(20)5)10-19(25)22(23)15(6)27-16(7)24/h9,12,15,17-18,20,22-23H,5,8,10-11H2,1-4,6-7H3/b13-9+/t15?,17-,18-,20+,22+,23-/m0/s1
InChI key
CFUPNMDNSQIWBB-ACCKDKKQSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.