기술
LC/MS: suitable
검사 파라미터
column: SeQuant® ZIC-cHILIC, 10 cm x 2.1 mm, 3.0 μm particles (1.50657)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 50 mM ammonium acetate, pH 5.0 with acetic acid in water
gradient: 26 to 27% B in 10 min; to 27 to 35% B in 10 min; to 26% B in 0.1 min; hold at 26% B for 9.9 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 1029 psi (71 bar)
column temp.: 50 °C
detector: Q-TOF (ESI-negative), XIC of the following m/z values: AMP-346, ADP-426, ATP-506, CMP-322, CDP-402, (CTP-482, GMP-362, GDP-442, GTP-522, UMP-323, UDP-403, UTP-483)
injection: 10 μL
sample: 10-30 μg/mL of nucleotides (AMP, ADP, ATP, CMP, CDP, CTP, GMP, GDP, GTP, UMP, UDP, UTP) (80/20 acetonitrile/50 mM ammonium acetate in water, pH 5.3 with acetic acid)
적합성
application for LC-MS
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
분석 메모
법적 정보
분석물
표준 물질
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.