기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53578-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate pH 3.0 with formic acid in 90:10, acetonitrile:water
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 1300 psi (90 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 50 μg/mL in 90:10, acetonitrile:water
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Cetirizine dihydrochloride solution, 1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Hydroxyzine dihydrochloride solution, 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.