주요 문서
G1006871
TLC Analysis of Nucleosides on HPTLC Silica gel 60 RP-18 WF254s
application for TLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
검사 파라미터
plate: HPTLC pre-coated plate RP-18 WF 254s with concentrating zone (1.13124.0001)
eluent: [A] water; [B] ethanol; (95:5, A:B)
migration distance: 7 cm
chamber: normal chamber without chamber saturation
sample: 5 μL (0.005%)
detector: in situ evaluation with TLC/HPTLC scanner (Camag) UV 265 nm
적합성
application for TLC
응용 분야
life science and biopharma
분석물
설명
    Adenosine
    Guanosine
    Inosine
    Cytidine
    Uridine
    Adenosine, ≥99%
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)