기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Proteomix SCX-NP3, 5 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777151)
mobile phase: (A) 10 mM sodium phosphate, pH 6.0; (B) A + 1 M NaCl
gradient: 0 to 100% B in 15 min
flow rate: 0.5 mL/min
detector: UV, 280 nm
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
분석물
설명
Albumin from chicken egg white, lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Ribonuclease A from bovine pancreas, for molecular biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
Cytochrome c from chicken heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,222 basis
Aprotinin from bovine lung, lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid
Lysozyme from chicken egg white, powder or granules, ≥39,000 units/mg protein
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.