기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Proteomix SCX-NP1.7, 5 cm x 4.6 mm I.D., 1.7 μm particles (Z777146)
mobile phase: (A) 20 mM sodium phosphate, pH 6.0; (B) A + 1.0 M NaCl
gradient: 0 to 75% B in 25 min; 15 min prewash
flow rate: 0.75 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
분석물
설명
Worthington Accessories, cap for 4 L Dewar
Cytochrome C
Lysozyme from chicken egg white, lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.