기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 60 °C, 2 °C/ min to 160 °C (hold 20 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec, set at 75 °C
injection: 1 μL, split 100:1
응용 분야
flavors and fragrances
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
Methyl DL-lactate, ≥97.0% (GC)
β-Butyrolactone, 98%
Methyl DL-mandelate, 97%
δ-Octanolactone, AldrichCPR
α-Ionone, natural, ≥86%
1-Phenylethanol, 98%
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.