주요 문서
G006061
GC Analysis of FAMEs in Cow′s Milk on SLB®-IL111
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-IL111, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (29647-U)
oven: 50 ºC (4 min), 8 ºC/min to 160 °C (25 min), 4 ºC/min to 220 ºC
inj. temp.: 230 °C
detector: FID, 240 ºC
carrier gas: hydrogen, 40 cm/sec
injection: 0.2 μL 10:1 split
sample: FAMEs from 100 mg cow milk transesterified in sodium methoxide/methanol + boron trifluoride
응용 분야
food and beverages
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)