기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Proteomix SCX-NP1.7, 3 cm x 2.1 mm I.D., 1.7 μm particles (Z777142)
mobile phase: (A) 10 mM sodium phosphate, pH 2.5; (B) A + 1 M NaCl; (C) acetonitrile
gradient: 90% A, 0% B, 10% C held for 1.5 min; to 40% A, 50% B, 10% C in 18.5 min
pressure: 5511 psi (380 bar)
detector: UV, 214 nm
sample: trypsin digested bovine serum albumin (BSA)
flow rate: 0.35 mL/min
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.