Key Documents
G005994
HPLC Analysis of Oligonucleotides on Proteomix® SAX
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Proteomix SAX-NP5, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777229)
mobile phase: A: 20 mM Tris, pH 8.0 B: A + 0.5 M NaCl
gradient: 0 - 100% B in 30 minutes
flow rate: 0.5 mL/min
pressure: 1073 psi (74 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV 260 nm
injection: 5 μL
sample: (10 mM each oligonucleotide in water)
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)