주요 문서
G005967
HPLC Analysis of RNA on Proteomix® WAX-NP5
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Proteomix WAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777262)
mobile phase: (A) 20 mmol Tris, pH 6.0; (B): A + 1.0 M NaCl
gradient: 20%-100%B (40 min)
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 1015 psi (70 bar)
column temp.: Ambient
detector: UV, 260 nm
injection: 5 μL
sample: RNA
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)