기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Proteomix SAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777228)
mobile phase: [A] 0.05% (25% ammonium hydroxide) in acetonitrile; [B] 0.05% (25% ammonium hydroxide) in water
gradient: 15 to 80% B in 20 min
flow rate: 0.7 mL/min
temp.: 35 °C
detector: ELSD
sample: Corn starch hydrolysate; glucose oligomer (G1 to G6)
적합성
application for HPLC
응용 분야
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
법적 정보
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.