주요 문서
G005949
HPLC Analysis of Pegylated Exenatide on Zenix® SEC-300 and Zenix®-C SEC-300
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777033)
column: Zenix-C SEC-300, 30 cm x 7.8 mm, I.D., 3 μm particles (Z777092)
mobile phase: (A) 50 mM Ammonium acetate: (B) acetonitrile; (90:10, A:B, v/v)
flow rate: 0.5 mL/min
pressure: 609 psi (42 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 15 μL
sample: 3.3 mg/ml PEG-Exanatide in water (PEG 23 kD)
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)