기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Antibodix WCX-NP10, 25 cm x 4.6 mm I.D., 10 μm particles (Z777272)
mobile phase: (A) 10 mM sodium phosphate buffer, pH 6.0; (B) A + 1.0 M NaCl
gradient: 0 to 100% B in 42 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL each
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
분석물
설명
Worthington Accessories, cap for 4 L Dewar
Lysozyme from chicken egg white, powder or granules, ≥39,000 units/mg protein
Ribonuclease A from bovine pancreas, for molecular biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.