주요 문서
G005942
HPLC Analysis of mAb on Antibodix® WCX-NP5, 25 cm Columns
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Antibodix WCX-NP5, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777294)
mobile phase: (A) 10 mM sodium phosphate buffer, pH 7.5; (B) A + 100 mM NaCl
gradient: 15 to 55% B in 30 min
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: monoclonal antibody
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)