기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express OH5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53757-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate; [B] 5 mM ammonium formate in acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 1189 psi (82 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS ESI(+), 100-1000 m/z
injection: 1 μL
sample: 300 ng/mL each in acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
분석 메모
HILIC mode on Ascentis Express OH5 provided rapid separation of neurotransmitters in highly MS-compatible mobile phases. The highest grade LC-MS solvents were used to supply low background interference and low particulate contaminants for robust, trouble-free operation. Cerilliant CRMs provided reliable identification and quantification.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.