기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53829-U)
mobile phase: methanol
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 3249 psi (224 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 5 μL
sample: 0.5 mg/mL tocopherol acetate, alpha-tocopherol, delta-tocopherol and K1, 0.05 mg/mL D2, D3 and retinol acetate, 1.5 mg/mL retinol palmitate, all in ethanol.
적합성
application for HPLC
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
Analysis was conducted using standard solution, detection via UV.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Retinyl acetate, analytical standard
δ-Tocopherol, analytical standard
Ergocalciferol (D2), analytical standard
Cholecalciferol (D3), analytical standard
(±)-α-Tocopherol, analytical standard
DL-alpha-Tocopherol acetate, analytical standard
Phylloquinone (K1), analytical standard
Retinol palmitate, analytical standard
모두 보기 (8)
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.