기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express OH5, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53769-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid, pH 3.5 with ammonium formate; [B] acetonitrile; (25:75, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 1350 psi (93 bar)
column temp.: ambient
detector: ESI (+), scan m/z 150-300
injection: 5 μL
sample: 10 μg/mL in 90% methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
분석 메모
This figure shows the extracted ion currents for methionine sulfoximine-related compounds on Ascentis Express OH5. The OH5 shows excellent peak shape compared to traditional HILIC on bare silica.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
L-Methionine sulfoximine, suitable for cell culture
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.