주요 문서
G005754
LC/MS Analysis of Melamine and Metformin on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water; [B] acetonitrile; (5:95, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 551 psi (38 bar)
column temp.: 25 °C
detector: ESI(+), SIR, m/z 127, 130
injection: 2 μL
sample: 1 mg/L
적합성
application for HPLC
응용 분야
food and beverages
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Melamine
    1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
이동상 성분
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)