기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53918-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in acetonitrile
gradient: held at 25% B for 2 min; 25 to 40% B in 15 min; 40 to 25% B in 0.1 min; held at 25% B for 2.9 min
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 2292 psi (158 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 260 nm
injection: 2 μL
sample: 10 mg/L in 10:90, water: methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Tamoxifen
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.