기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express RP Amide, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53918-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate, water, pH 3.6; [B] 10 mM ammonium formate, acetonitrile, pH 3.6; (65:35, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 55 °C
detector: ESI(+), 100-1000 m/z
injection: 2 μL
sample: 200 ng/mL in 25:75, water: acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.