기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express HILlC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium formate, pH 3.0 (titrated with formic acid); [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1247 psi (86 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+); SIR
injection: 5 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
분석 메모
This application shows the suitability of Ascentis Express Silica columns for the analysis of erythromycin analogs in aqueous normal phase/HILIC mode of chromatography. Other relatively hydrophobic aminoglycosides have also been shown to separate under these conditions.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Erythromycin ethyl succinate
Erythromycin estolate
Erythromycin
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.