기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53826-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate, pH 4 with acetic acid; [B] acetonitrile
gradient: 25 to 40% B in 10 min
flow rate: 1.0 mL/min (postcolumn split to MS)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(-), SIR
injection: 5 μL
sample: 10 mg/L each in mobile phase A
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Taurochenodeoxycholic acid
Taurodeoxycholic acid
분석 컬럼
이동상 성분
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.