기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express Phenyl-Hexyl, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53348-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (62:38, A:B)
flow rate: 1.4 mL/min
pressure: 2600 psi (179 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 250 nm
injection: 2 μL
sample: 0.1 g/mL of each in 20% methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
pharmaceutical (small molecule)
분석 메모
The Phenyl-Hexyl phase of the Ascentis Express product line displays the best selectivity of this sample; selectivity is markedly affected by choice of organic modifier. The application also demonstrates feasibility of fast LC with Ascentis Express by virtue of low backpressure and high efficiency.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Oxazepam
Alprazolam
Clonazepam
Desmethyldiazepam
Diazepam
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.