주요 문서
G005665
HPLC Analysis of Aminopterin and Related Compounds on Ascentis® Express C18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53829-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate, pH 3.0; [B] acetonitrile; (90:10, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 5 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
분석 메모
This application demonstrates the suitability of the Ascentis C18 for the analysis of aminopterin, folic acid and methotrexate. Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express C18 are presented
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Aminopterin
    Folic acid
    Methotrexate
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)