기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express HILIC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] 13 mM ammonium acetate in 10:90 (v/v) water: acetonitrile; [B] 13 mM ammonium acetate in water
gradient: held at 0% B for 1 min; 0 to 90% B in 19 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+)
injection: 10 μL
sample: 10 mg/L in Mobile Phase A
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Tryptamine
Tyramine
Tryptophan
α-Methyl-DL-methionine
β-Alanine
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.