기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 6.4 unadjusted; [B] acetonitrile
gradient: 20 to 28% B in 11 min; 28 to 65% B in 5 min; held at 65% B for 4 min
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 46 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: 10-25 μg/mL in 10:90, water: acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
agriculture
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of 17 triazine pesticides.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Atrazine-desethyl
Metoxuron
Hexazinone
Simazine
Cyanazine
Methabenzthiazuron
Atrazine
Monolinuron
Diuron
Isoproturon
Metobromuron
Metazachlor
Sebuthylazin
Linuron
Metolachlor
모두 보기 (15)
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.