기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express RP-Amide, 15 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53919-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 10 to 25% B in 30 min; 25 to 60% B in 15 min; held at 60% B for 5 min
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: 20 mg/L each (except terbuthylazin desethyl and terbuthylazine 60 mg/L) in 60:40, water: acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
agriculture
chemicals and industrial polymers
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express RP-Amide for the efficient separation of 16 triazine and phenyl urea compounds. Lower column
temperature can improve resolution of the critical pair.
temperature can improve resolution of the critical pair.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Atrazine-desisopropyl
Atrazine-desethyl
Carbendazim
Terbumeton-desethyl
Simazine
Terbuthylazin-desethyl
Cyanazine
Atrazine
Chlortoluron
Isoproturon
Terbumeton
Diuron
Propazine
Terbuthylazine
Linuron
Terbutryn
모두 보기 (16)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.