기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53827-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (40:60 v/v, A:B)
flow rate: 2 mL/min
pressure: 4685 psi (323 bar)
detector: UV, 360 nm
injection: 10 μL
sample: carb Method 1004 DNPH Mix 2 (47651-U) dilute 3:2 with water
적합성
application for HPLC
application for air monitoring
응용 분야
air monitoring
industrial hygiene
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
2-Butanone-2,4-dinitrophenylhydrazone
Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Valeraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
m-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
Hexaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Methacrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
모두 보기 (13)
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.