기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: SUPELCOSIL LC-PAH, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58318)
mobile phase: [A] water, [B] methanol
gradient: 55 to 100% B in 5 min; held at 100%B for 10 min
flow rate: 1.5 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: EPA 610 mix
적합성
application for HPLC
응용 분야
environmental
분석 메모
PAHs are traditionally evaluated using an acetonitrile/water gradient. Recently customers are looking for alternatives to this method using a methanol/water gradient due to the risk of an another acetonitrile shortage, solvent costs, and toxicity to the environment. This analysis demostrates the separation using a methanol gradient.
법적 정보
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
Naphthalene
Acenaphthene
Fluorene
Phenanthrene
Anthracene
Fluoranthene
Pyrene
Benz[a]anthracene solution
Chrysene
Benzo[b]fluoranthene
Benzo[k]fluoranthene
Benzo[a]pyrene
Benzo[ghi]perylene
Indeno[1,2,3-cd]pyrene
모두 보기 (14)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.