기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Astec Cellulose DMP; 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 15 μL
sample: mephobarbital, 1 g/L in 50:50, heptane:isopropanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
분석 메모
Mephobarbital enantiomers are resolved by normal phase chromatography.
기타 정보
Mephobarbital (aka methyphenobarbital) is used as a sedative, anxiolytic and anticonvulsant. It is the N-methylated analogue of phenobarbital, and has similiar indications, therapeutic value, and tolerability.
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석 컬럼
이동상 성분
제품 번호
설명
가격
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.