주요 문서
G005515
HPLC Analysis of Thyroxine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: 1% ammonium formate in methanol
flow rate: 1 mL/min
pressure: 826 psi (57 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
sample: each enantiomer 0.1 mg/L in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
life science and biopharma
분석 메모
Baseline resolution of the chiral enantiomers of DL-Thyroxine is achieved by polar ionic mode on the Astec CHIROBIOTIC TAG with the use of an LC/MS-compatible mobile phase.
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
    L-Thyroxine, ≥98% (HPLC)
    D-Thyroxine, 99%
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)