기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SPB-608, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24103-U)
oven: 60 °C (1 min), 5 °C/min to 200 °C, 15 °C/min to 300 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: NPD, 320 °C
carrier gas: helium, 1.5 mL/min
injection: 2.0 μL, splitless (0.75 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: nitrogen-phosphorous pesticide standard, each analyte at 100 ppb in MTBE
응용 분야
environmental
법적 정보
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Dichlorvos
Trichlorfon
Demeton-O
Ethoprophos
Dibrom®
Dicrotophos
Monocrotophos
Phorate
Dimethoate
Simazine
Atrazine
Dioxathion
Terbufos
Diazinon
Disulfoton
Phosphamidon
Parathion-methyl
Fenitrothion
Malathion
Fenthion
Parathion
Trichloronate
Chlorfenvinphos
Crotoxyphos
Fensulfothion
Ethion
Famphur
Carbophenothion
Phosmet
Leptophos
Coumaphos
모두 보기 (31)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.