기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate, pH 2.5 (titrated with formic acid); [B] methanol
gradient: 5 to 100% B in 10 min
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 4714 psi (325 bar)
column temp.: 35 °C
detector: APCI (+)
injection: 5 μL
sample: 0.15 - 30 mg/L in 90:10, water:acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
food and beverages
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of various toxins.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Deoxynivalenol
Aflatoxin B1
Aflatoxin B2
Aflatoxin G1
Aflatoxin G2
Aflatoxin M1
Fumonisin B1 solution
Ochratoxin A
Fumonisin B2 solution
Zearalenone
모두 보기 (10)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.