주요 문서
G005401
HPLC Analysis of Steroids on Ascentis® Express C18 (10 cm x 2.1 mm I.D.)
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
pressure: 2944 psi (203 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 50 mg/L in 75:25, water:methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of 5 steroids.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)