주요 문서
G005394
HPLC Analysis of Furocoumarins on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53929-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (40:60, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 2843 psi (196 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 25 μg/mL in water:methanol (90:10)
적합성
application for HPLC
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)