기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 3 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53818-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium acetate, pH 5.6 (titrated with acetic acid); [B] water; [C] acetonitrile
gradient: 20% A constant; 75 to 20% B, 5 to 60% C in 1 min; held at 20% B, 60% C for 0.1 min
flow rate: 3 mL/min
pressure: 3191 psi (220 bar)
column temp.: 40 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
sample: neotame 350 μg/mL in diet cola
적합성
application for HPLC
응용 분야
food and beverages
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of common drink additives used in diet soda.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.