기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (60:40, A:B)
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 50 °C
detector: UV, 250 nm
injection: 1 μL
sample: methyl-, benzylparaben, 50 mg/L; ethylparaben, 30 mg/L; propyl-, butylparaben, 100 mg/L; 2-phenoxyethanol, 1.5 g/L; 1-phenoxy-2-propanol, 3 g/L; all in 40% methanol
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53918-U)
적합성
application for HPLC
응용 분야
cleaning products
cosmetics
personal care
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.