주요 문서
G005361
GC Analysis of FAMEs in Canola Oil on SLB-IL111
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-IL111, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28927-U)
oven: (180 °C)
inj. temp.: (250 °C)
detector: (FID, 260 °C)
injection: (1 μL, 50:1 split)
liner: (4 mm I.D., split type, cup design)
sample: (Canola oil characterized reference oil (46961), methylated using BF3-methanol prior to analysis)
carrier gas: (helium, 25 cm/sec)
응용 분야
agriculture
food and beverages
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)