기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: Each analyte at 50 ppb in 5 mL of water
purge trap: MOD BTEXTRAP M, Tekmar® 3000
purge: 40 mL/min at 25 °C for 11 min
dry purge: 2 min
desorption preheat: 220 °C
bake: 260 °C for 10 min
transfer line/valve temp.: 110 °C
column: Equity-1, 30 m x 0.32 mm I.D., 1.0 μm (28057-U)
oven: 40 °C (2 min), 5 °C/min to 75 °C, 10 °C/min to 200 °C
inj. temp.: 200 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 1.4 mL/min constant
injection: 20:1 split
liner: 0.75 mm I.D. SPME
응용 분야
environmental
법적 정보
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
분석물
설명
Pentane
2-Methylpentane
Methyl t-butyl ether-(α,α′-14C)
Benzene
2,2,4-Trimethylpentane
Toluene
Ethylbenzene
m-Xylene
p-Xylene
o-Xylene
Nonane
Decane
1,2,4-Trimethylbenzene
Butylcyclohexane
Naphthalene
모두 보기 (15)
부속물
제품 번호
설명
가격
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.