기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 45 °C (3 min), 20 °C/min to 360 °C (10 min)
inj. temp.: 275 °C
detector: FID, 365 °C
carrier gas: helium, 1.3 mL/min. constant
injection: 1.0 μL, 100:1 split
liner: 2 mm I.D. straight
sample: TPH Mix 3, each analyte at 1000 μg/mL in carbon disulfide (861394-U)
응용 분야
environmental
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Hexane
Heptane
Octane
Nonane
Decane
Undecane
Dodecane
Tetradecane
Hexadecane
Octadecane
Eicosane
Tetracosane
Octacosane
Dotriacontane
Hexatriacontane
Tetracontane
Tetratetracontane
모두 보기 (17)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.