주요 문서
G005072
GC Analysis of Bupivacaine Enantiomers on Astec® CHIRALDEX B-PH
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: Astec CHIRALDEX B-PH, 10 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (custom)
gradient: 130 °C, 2 °C/min to 170 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 12 psi
sample: peaks 1 & 2: bupivacaine enantiomers
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
    Bupivacaine hydrochloride monohydrate, analytical standard, for drug analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)