기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-IL76, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28913-U)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 26 cm/sec
injection: 1.0 μL 100:1 split
sample: Ionic Liquid Test Mix #1 (N09000), each analyte at various concentrations in isooctane
응용 분야
petroleum
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Toluene
Ethylbenzene
p-Xylene
Cyclohexanone
1,2,4-Trimethylbenzene
Durene
Naphthalene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.